Merck
480266
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris-[3-(dimethylamino)-propyl]-hexahydro-1,3,5-triazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H42N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCCN1CN(CCCN(C)C)CN(CCCN(C)C)C1
Anwendung
Curing agent for polymers. Hardener for anhydrides.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)