Merck
47997
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodiessigsäure
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.22
Beilstein:
4435233
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0% (HPLC)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
QPGIJQUTGABQLQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Building block for preparing chemical libraries[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Cheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2567-2567 (1996)