Fortfahren mit
479403
1,5,5-Trimethylhydantoin
98%
Synonym(e):
1,5,5-Trimethyl-2,4-imidazolidinedione, 3,4,4-Trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-945-9
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
161-164 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)NC(=O)C1(C)C
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2)4(9)7-5(10)8(6)3/h1-3H3,(H,7,9,10)
InChI key
ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5,5-Trimethylhydantoin (TMH) is a 1,5,5-trisubstituted hydantoin. Its mass spectrum has been recorded and analyzed. The density of TMH is 1.1318g/ml at 25°C.
Application
Reactant for:
Z-selective hydroamidation of terminal alkynes with secondary amides and imides
Selective inhibitors of hepatitis C virus NS3 serine protease
Stereoselective addition of imides to alkynes
Reactant for synthesis of:
Selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition
N-chlorohydantoins
P2X7 receptor antagonists
1,5,5-Trimethylhydantoin (1,5,5-Trimethyl-imidazolidine-2,4-dione) may be used to synthesize 3-bromomethyl-1,5,5-trimethylimidazolid-ine-2,4-dione.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D161403M49887D4007
description
98%
description
97%
description
97%
description
≥98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
161-164 °C (lit.)
mp
174-177 °C (lit.)
mp
156-157 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)