Merck
479039
Sigma-Aldrich
Trichlor(dichlormethyl)silan
96%
Synonym(e):
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
About This Item
Lineare Formel:
Cl2CHSiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
Dichte
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
InChIKey
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)