Wichtige Dokumente
478970
4-Phenoxyphenylisocyanat
98%
About This Item
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.595 (lit.)
bp
170 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-6-8-13(9-7-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
InChIKey
PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?