478784
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
44-48 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-8(2)10(11-6-12)9(3)5-7/h4-5H,1-3H3
InChIKey
HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup