Merck
478113
Sigma-Aldrich
2,6-Dibrom-4-fluorphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(F)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(Br)c(N=C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H2Br2FNO/c8-5-1-4(10)2-6(9)7(5)11-3-12/h1-2H
InChIKey
NYPBOWHIPOBXBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)