Merck
477915
Sigma-Aldrich
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benz[e]indoliumiodid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[I-].CC1=[N+](C)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)