Merck
477702
Sigma-Aldrich
5-Bromisatosäureanhydrid
97%
Synonym(e):
6-Brom-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazin-2,4-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4BrNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
InChIKey
DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)