Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H80O12Si7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
973.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
assay
97%
form
solid
mp
109 °C (lit.)
SMILES string
O[Si]1(O[Si]2(O[Si](O)(O[Si]3(O[Si](O)(O[Si](O1)(O[Si](O2)(O3)C4CCCCC4)C5CCCCC5)C6CCCCC6)C7CCCCC7)C8CCCCC8)C9CCCCC9)C%10CCCCC%10
InChI
1S/C42H80O12Si7/c43-55(36-22-8-1-9-23-36)46-58(39-28-14-4-15-29-39)48-56(44,37-24-10-2-11-25-37)50-60(41-32-18-6-19-33-41)51-57(45,38-26-12-3-13-27-38)49-59(47-55,40-30-16-5-17-31-40)53-61(52-58,54-60)42-34-20-7-21-35-42/h36-45H,1-35H2
InChI key
GAUUYVMFTLBDED-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?