Merck
47738
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-valinol
≥97.0%
Synonym(e):
(S)-2-(Fmoc-amino)-3-methyl-1-butanol, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.40
Beilstein:
7041232
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Optische Aktivität
[α]20/D −20±1°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
129-133 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO3/c1-13(2)19(11-22)21-20(23)24-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19,22H,11-12H2,1-2H3,(H,21,23)/t19-/m1/s1
InChIKey
MYMGENAMKAPEMT-LJQANCHMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)