Fortfahren mit
47667
Fmoc-Pro-Wang Harz
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
Synonym(e):
Fmoc-L-prolin-4-benzyloxybenzylester polymer gebunden
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 54,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
476444766647648
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
extent of labeling
0.4-0.8 mmol/g loading
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)