Merck
476358
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,1′-Biphenyl-4,4′-diyldioxy)dianilin
97%
Synonym(e):
4,4′-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
About This Item
Lineare Formel:
(-C6H4OC6H4NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3)cc1
InChI
1S/C24H20N2O2/c25-19-5-13-23(14-6-19)27-21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)28-24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H,25-26H2
InChIKey
HYDATEKARGDBKU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)