Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 129,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O(C6H4NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
220-190-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
bp
207 °C/1 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
ZBMISJGHVWNWTE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| mp 67-71 °C (lit.) | mp 188-192 °C (lit.) |
| form solid | form solid |
| bp 207 °C/1 mmHg (lit.) | bp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?