Wichtige Dokumente
475955
3-Methoxy-phenylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.64 (lit.)
bp
129 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isothiocyanate
SMILES String
COc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
InChIKey
WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-[(3-methoxyphenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
- N-2 pyridyl-N′-3-methoxyphenylthioureas
- acylthiosemicarbazides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?