Fortfahren mit
47563
Fmoc-Ser(Trt)-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-O-trityl-L-serin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
€ 104,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H31NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
569.65
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5684859
€ 104,25
Listenpreis€ 139,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0%
optical activity
[α]20/D +8.0±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
200-210 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO5/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1
InChI key
UCARTONYOJORBQ-UMSFTDKQSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
473114760147619
description
≥98.0%
description
≥98.0% (TLC)
description
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]20/D +8.0±1°, c = 1% in DMF
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −12.5±1°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
mp
200-210 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Ser(Trt)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)