Merck
475548
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-on
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +112°, c = 0.5 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
203-206 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O
InChI
1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1
InChIKey
LHBHZALHFIQJGJ-CABCVRRESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)