Fortfahren mit
475262
1,3-Diiod-benzol
98%
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-921-1
MDL number:
Assay:
98%
€ 66,10
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
storage condition
protect from light
mp
34-37 °C (lit.)
functional group
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Diiodobenzene is a halogenated benzene derivative. Its reaction with phenylboronic acid in the presence of CuI, DABCO (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane) and TBAB (n-Bu4NBr) has been analyzed. 1,3-Diiodobenzene undergoes coupling with 2-methylthiophene in the presence of Ir/Ag2CO3 to afford meta-linked isomer of thiophene-benzene-thiophene triad.
Application
1,3-Diiodobenzene may be used in the synthesis of:
  • 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid
  • epitaxially aligned and separated polyphenylene lines on Cu(110)
  • 1,3-bis(4-ethynyl-2,5-dibutoxyphenyl-1-ethynyl)benzene
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
541753251186145491
description
98%
description
98%
description
99%
description
98%, contains 100 ppm BHT as stabilizer
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
34-37 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
mp
-
mp
−76 °C (lit.)
functional group
iodo
functional group
chloro, iodo
functional group
fluoro
functional group
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)