Merck
475211
Sigma-Aldrich
Bis-(cyclopentadienyl)-wolfram-dichlorid
97%
Synonym(e):
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)tungsten, Tungstenocene dichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10Cl2W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[W]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.W/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
GXMZHFAZTNJTEW-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)