Wichtige Dokumente
474886
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.57 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
Dichte
1.447 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H3ClF3NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
InChIKey
KHTMKXDMVYHDSY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?