Wichtige Dokumente
474789
(S)-(−)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonym(e):
(S)-(−)-2,3-Epoxy-1-propanol, (S)-(−)-Oxiran-2-methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −15°, neat
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
66-67 °C/19 mmHg (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChIKey
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F
Flammpunkt (°C)
72 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters