Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CHCO2CH2CF2CH(F)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.11
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
assay
95%
contains
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.352 (lit.)
bp
40-43 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-2-4(14)15-3-6(9,10)5(8)7(11,12)13/h2,5H,1,3H2
InChI key
LMVLEDTVXAGBJV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?