Merck
47314
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.48
Beilstein:
7052264
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (TLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H27NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,16,21-22H,1-3,8-9,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
InChIKey
HIJAUEZBPWTKIV-QFIPXVFZSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)