Fortfahren mit
47299
5-(Fmoc-amino)-1-pentanol
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
9-Fluorenylmethyl-N-(5-hydroxypentyl)-carbamat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23NO3
Molekulargewicht:
325.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3623714
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
103-108 °C (dec.)
functional group
Fmoc, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
InChI key
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)