471860
(1R)-(+)-(1-Amino-2-methylpropyl)phosphonsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +1.0°, c = 1 in 1 M NaOH
mp (Schmelzpunkt)
272-277 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C4H12NO3P/c1-3(2)4(5)9(6,7)8/h3-4H,5H2,1-2H3,(H2,6,7,8)/t4-/m1/s1
InChIKey
DGSLPJDIFKVSIB-SCSAIBSYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable