Wichtige Dokumente
470694
Methyl-2,6-dimethoxybenzoat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-90 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1c(OC)cccc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-5-4-6-8(13-2)9(7)10(11)14-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
XLXVNKPXOIYLLE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)