Fortfahren mit
470201
2-(Propylamino)ethanol
≥98%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
N-Propylethanolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2NHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
240-426-6
MDL number:
Assay:
≥98%
€ 180,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.4415 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCCNCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-3-6-4-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
BCLSJHWBDUYDTR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
471488471461471496
description
≥98%
description
≥99%
description
≥98%
description
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4415 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
bp
187-192 °C (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
functional group
hydroxyl, amine
functional group
amine, hydroxyl
functional group
hydroxyl, amine
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)