Merck
470147
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChIKey
LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile is para-trifluoromethoxy substituted phenylacetonitrile.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)