Wichtige Dokumente
470120
2-(Difluormethoxy)anilin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
F2CHOC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
Dichte
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccccc1OC(F)F
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7H,10H2
InChIKey
CGNAIUUCOVWLLL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?