Fortfahren mit
469963
L-Threoninol
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(2R,3R)-2-Amino-1,3-butandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6130524
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Threoninol, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
49-54 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
InChI key
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
General description
L-Threoninol also known as (2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol, is an amino alcohol, which is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Application
L-Threoninol can be used as artificial abasic nucleoside in the synthesis and modification of oligodeoxynucleotide and can also be utilized to synthesize pyrene-L-threoninyl analogues.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I7634720518688622
description
97%
description
≥98% (TLC)
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99%
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystals
assay
97%
assay
≥98% (TLC)
assay
97% (CP)
assay
99%, ≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
49-54 °C (lit.)
mp
-
mp
256 °C (dec.) (lit.)
mp
117-118 °C (dec.) (lit.), 117-118 °C (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)