Wichtige Dokumente
468207
Eisen(III)-2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat
Synonym(e):
Fe(TMHD)3
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
mp (Schmelzpunkt)
179-185 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Fe/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChIKey
NXBJVTQWYMSPSJ-GECNZSFWSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?