Wichtige Dokumente
468029
m-Toluolsulfonsäure Hydrat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C (lit.)
Dichte
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)