Fortfahren mit
467952
(2-Bromethyl)-cyclohexan
98%
Synonym(e):
2-Cyclohexylethylbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11CH2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-712-1
MDL number:
Assay:
98%
€ 91,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H15Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2
InChI key
JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromo-2-cyclohexylethane is a halogenated hydrocarbon. Reaction of 1-bromo-2-cyclohexylethane with pillar[5]arene has been investigated.
Application
1-Bromo-2-cyclohexylethane may be used in the synthesis of 2-cyclohexylethyloxy-4-nitroaniline.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
391107124168345830
description
98%
description
contains copper as stabilizer, 99%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.684 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
209 °C (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
bp
94-95 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
functional group
bromo
functional group
alkyl halide, bromo
functional group
bromo
functional group
bromo, alkyl halide
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)