Merck
467103
Sigma-Aldrich
Poly[[octahydro-5-(methoxycarbonyl)-5-methyl-4,7-methan-1H-inden-1,3-diyl]-1,2-ethandiyl]
About This Item
Lineare Formel:
(C15H20O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Schmelzindex
42 g/10 min (280°C/10kg)
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
Übergangstemp.
Tg 160 °C (DSC)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)