Merck
463361
Sigma-Aldrich
Methacrylsäure-2-butoxyethylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Enthält
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.4335 (lit.)
bp
104 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCOC(=O)C(C)=C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)