462349
Poly(1-decen)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.462
Viskosität
50 cSt(40 °C)(lit.)
bp
>316 °C (lit.)
Dichte
0.833 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChIKey
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves