Merck
462209
Sigma-Aldrich
2,3,9,10,16,17,23,24-Octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C96H146N8O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1540.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
701 nm
SMILES String
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc67)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc58)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc49)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C96H146N8O8/c1-9-17-25-33-41-49-57-105-81-65-73-74(66-82(81)106-58-50-42-34-26-18-10-2)90-97-89(73)101-91-75-67-83(107-59-51-43-35-27-19-11-3)84(108-60-52-44-36-28-20-12-4)68-76(75)93(98-91)103-95-79-71-87(111-63-55-47-39-31-23-15-7)88(112-64-56-48-40-32-24-16-8)72-80(79)96(100-95)104-94-78-70-86(110-62-54-46-38-30-22-14-6)85(69-77(78)92(99-94)102-90)109-61-53-45-37-29-21-13-5/h65-72H,9-64H2,1-8H3,(H2,97,98,99,100,101,102,103,104)
InChIKey
URYRXSHEJQXAAO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)