Fortfahren mit
461563
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)maleimid
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
€ 135,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
€ 135,00
Listenpreis€ 180,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
mp
33-35 °C (lit.)
functional group
imide, maleimide, phenyl
SMILES string
C[C@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
PWZXUQWQRVKGAH-VIFPVBQESA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
461504470600545864
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
33-35 °C (lit.)
mp
-
mp
63-67 °C (lit.)
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
functional group
phenyl, imide, maleimide
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
optical activity
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
optical activity
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
optical activity
[α]22/D −19°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]20/D −160°, c = 1 in methanol
ordering 4-Methyl-N-[3-(4-methylphenylsulfonylaminomethyl)benzyl]benzenesulfonamide
-
-
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)