Fortfahren mit
459941
(R)-(−)-Benzoin
98%
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
optical activity
[α]24/D −115°, c = 1.5 in acetone
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
135-137 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, ketone, phenyl
SMILES string
O[C@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m1/s1
InChI key
ISAOCJYIOMOJEB-CYBMUJFWSA-N
Application
(R)-(-)-Benzoin may be used in the preparation of (R)-2-hydroxy-1-phenylpropanone by reacting with benzaldehyde lyase (BAL) in the presence of acetaldehyde.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)