Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1646384
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
340 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1c2ccccc2c(C#N)c3ccccc13
InChI
1S/C16H8N2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H
InChI key
BIOPPFDHKHWJIA-UHFFFAOYSA-N
General description
9,10-Anthracenedicarbonitrile (DCA, ADC) is an anthracene derivative. Photochemical reactions of DCA in MeCN-MeOH or MeCN-H2O containing hydroxides or methoxides affords 9-methylimino-10-anthracenecarbonitrile. It participates in the generation of nucleophilic α-hydroxymethyl radicals from α-silyl ethers by irradiation. Binding energy of 9,10-anthracenedicarbonitrile adsorbed onto graphene is -1.23eV.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description 97% | description 95% |
| assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 340 °C (lit.) | mp >300 °C |
| functional group nitrile | functional group - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?