Fortfahren mit
459739
1-(3-Brompropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentan
97%
Synonym(e):
1-(3-Bromopropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 297,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H22BrNSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 297,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
C[Si]1(C)CC[Si](C)(C)N1CCCBr
InChI
1S/C9H22BrNSi2/c1-12(2)8-9-13(3,4)11(12)7-5-6-10/h5-9H2,1-4H3
InChI key
BKBUBAVZGMRPAK-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(3-Bromopropyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-aza-2,5-disilacyclopentane may be used for the synthesis of PFS-b-PZLys [PFS = Polyferrocenylsilane, PZLys = Poly(epsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine)] block copolymers.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)