Merck
459569
Sigma-Aldrich
4′-Methyl-2-biphenylcarbonitril
98%
Synonym(e):
2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4′-methyl-1,1′-biphenyl, 2-Cyano-4′-methylbiphenyl, 4′-Methyl-2-cyanobiphenyl
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4C6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
InChIKey
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)