Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
mp
243-247 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OB(O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI key
DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Carboxyphenylboronic acid can be used as a substrate in the preparation of:
- Biaryl derivatives by reacting with bromoaniline through the Suzuki-Miyaura coupling reaction.
- Boronic acid-functionalized block copolymer.
- 1H-Imidazo[1,2-a]quinoxaline derivatives.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description - | description - | description AldrichCPR |
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay - |
| mp 243-247 °C (lit.) | mp - | mp 220 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?