Merck
456357
Sigma-Aldrich
3-Decylthiophen
97%
Synonym(e):
3-n -Decylthiophene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
119-120 °C/1.2 mmHg (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C14H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-12-15-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3
InChIKey
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Conducting polymer precursor.
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)