Merck
454648
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphthalsäureanhydrid
95%
Größe auswählen
5 G
€ 229,00
€ 229,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 229,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 229,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
70-75 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-12(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11(14)15-10(8)13/h4-6H,1-3H3
InChIKey
YLJYVKLZVHWUCT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-tert-Butylphthalic anhydride has been used to synthesize novel yellow quinophthalone dyes for LCD color filters.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)