Fortfahren mit
454516
Tetrakis(trimethylsilyloxy)silan
97%
Synonym(e):
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3,3-bis[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, Tetrakis(trimethylsilyl) silicate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,80
€ 59,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3SiO]4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.84
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
222-613-4
MDL number:
€ 59,10
Listenpreis€ 78,80Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
103-106 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36O4Si5/c1-17(2,3)13-21(14-18(4,5)6,15-19(7,8)9)16-20(10,11)12/h1-12H3
InChI key
VNRWTCZXQWOWIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane (TTMS) is an organosilicon compound used as a precursor to prepare nanostructured organosilicon polymer films by plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) at atmospheric pressure. TTMS along with cyclohexane can also be used to synthesize low dielectric constant SiCOH films by PECVD method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
302600197734335150
description
97%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
refractive index
n20/D 1.510 (lit.)
bp
103-106 °C/2 mmHg (lit.)
bp
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
bp
120 °C (lit.)
functional group
silyl
functional group
-
functional group
silyl
functional group
silyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What precursors can be suggested for compatibility with our PECVD system in order to deposit thin films of TiO2?
    1 answer
    1. Typically, a volatile Ti compound such as Titanium(IV) isopropoxide (TTIP), TiCl4, Titanium alkoxides, Ti(acac)4, etc., can be used as the precursor for depositing thin films of TiO2 using a PECVD system. It's important to note that different precursors have different boiling points and may result in different surface structures and morphologies.