454168
4-Fluor-4′-(phenylethinyl)benzophenon
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
151-153 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)C#Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H13FO/c22-20-14-12-19(13-15-20)21(23)18-10-8-17(9-11-18)7-6-16-4-2-1-3-5-16/h1-5,8-15H
InChIKey
SKWWXACONTVUHM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)