Merck
452793
Sigma-Aldrich
Diethoxy-methyl-octadecylsilan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17Si(OC2H5)2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.73
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
197 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)