451878
4-Mercapto-1-butanol
95%
Synonym(e):
4-Hydroxy-1-mercaptobutane, 4-Hydroxybutanethiol, 4-Mercapto-1-butanol, 4-Mercaptobutan-1-ol, 4-Mercaptobutanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCS
InChI
1S/C4H10OS/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
NEJMTSWXTZREOC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?