Merck
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III)-bromid
anhydrous, powder, 99.9%
About This Item
Lineare Formel:
YBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.9%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
904 °C (lit.)
SMILES String
Br[Y](Br)Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)